Merck
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-188323-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-188323-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
Klucz InChI
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)