Merck
ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
1050,75 zł
250 MG
1413,45 zł
500 MG
2115,45 zł
1 G
2653,65 zł
2.5 G
5163,30 zł
5 G
6467,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-188237-100MG
1050,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1050,75 zł
250 MG
1413,45 zł
500 MG
2115,45 zł
1 G
2653,65 zł
2.5 G
5163,30 zł
5 G
6467,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.35
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-188237-100MG
1050,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Klucz InChI
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)