Kluczowe dokumenty
ENA429359599
Enamine
2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
About This Item
Iupac Name
2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6-8-4-7(2,3)5-9-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
WKHMCZHHXYIWCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188227
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188227
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)