Merck
ENA429359567
Enamine
1,3-dimethylazetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.08
Numer MDL:
Iupac Name
1,3-dimethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.2ClH/c1-5(6)3-7(2)4-5;;/h3-4,6H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
VKIPKMYZLOFAFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188125
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188125
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)