Merck
ENA429359453
Enamine
4-(2-aminoethyl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.13
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-aminoethyl)-1,3-thiazol-2-ylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3S.2ClH/c6-2-1-4-3-9-5(7)8-4;;/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8);2*1H
Klucz InChI
HEGXJUJXMQAWMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187875
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187875
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)