Merck
ENA429359211
Enamine
phenylmethanesulfinamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.22
Numer MDL:
mp
124-128
Iupac Name
phenylmethanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Klucz InChI
UKDZTPQQLLBYRG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300
Melting Point
124-128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)