Merck
ENA429358426
Enamine
ethyl 3-bromoimidazo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.09
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromoimidazo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)8-12-4-7-11-3-6(10)5-13(7)8/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
YLUKWNDHFDDSRE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179108
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179108
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)