Merck
ENA429358320
Enamine
(2R,4S)-1-methanesulfonyl-4-methoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.25
Numer MDL:
Iupac Name
(2R,4S)-4-methoxy-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO5S/c1-13-5-3-6(7(9)10)8(4-5)14(2,11)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Klucz InChI
AFXVTCSUHUTPQJ-NTSWFWBYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158275
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)