Merck
ENA428683715
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyloxan-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
Klucz InChI
FZXBJPDVINOGBR-OLQVQODUSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)