Merck
ENA428683614
Enamine
2-methoxy-6-(3-methylmorpholine-4-carbonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-methoxy-6-[(3-methyl-4-morpholinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-9-8-18-7-6-15(9)13(16)10-4-3-5-11(17-2)12(10)14/h3-5,9H,6-8,14H2,1-2H3
Klucz InChI
CUVVWADWXQTDLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185525
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)