Merck
ENA428683574
Enamine
2-methoxyethyl 2-sulfanylacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxyethyl sulfanylacetate
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-7-2-3-8-5(6)4-9/h9H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
WXYOMNAKWIRZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)