Merck
ENA428683551
Enamine
2-(2-oxopiperidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
Numer MDL:
mp
193-198
Iupac Name
2-(2-oxo-1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-11-7-3-4-8-13(11)10-6-2-1-5-9(10)12(15)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,15,16)
Klucz InChI
JSLGWWWSTMZEOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185736
Melting Point
193-198
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185736
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)