Merck
ENA428683374
Enamine
2-amino-3-hydroxy-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Iupac Name
4-phenylthreonine
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c11-9(10(13)14)8(12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9,12H,6,11H2,(H,13,14)
Klucz InChI
CMGJFSCKGIKDJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184455
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184455
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)