Merck
ENA428683365
Enamine
methyl 4-(propan-2-yl)morpholine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-isopropylmorpholine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-7(2)10-4-5-13-8(6-10)9(11)12-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
JJBOTQBQXSSOAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184441
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184441
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)