Merck
ENA428683190
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]piperidin-3-ol dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-((dimethylamino)methyl)piperidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c1-10(2)7-8(11)4-3-5-9-6-8;;/h9,11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
HZEBRFYXRGWOGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183346
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183346
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)