Merck
ENA428682997
Enamine
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.08
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O/c1-6(14)8(11)5-7-9(12)3-2-4-10(7)13/h2-4,8H,5H2,1H3
Klucz InChI
BUYURKBUFBYEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)