Merck
ENA428682465
Enamine
3-[(2-aminoethyl)(ethyl)amino]propan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-((2-aminoethyl)(ethyl)amino)propan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H18N2O.2ClH/c1-2-9(6-4-8)5-3-7-10;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
OINPYYBDBNRJEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180458
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180458
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)