Merck
ENA428074476
Enamine
N-cyclopentylsulfamoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.66
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopentylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-5-3-1-2-4-5/h5,7H,1-4H2
Klucz InChI
BRLYCKMQJOQWPU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)