Merck
ENA428074469
Enamine
4-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.68
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-7-5(9)3-2-4-6(7)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ICAWLEYCNOWRHI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182220
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)