Merck
ENA428074295
Enamine
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c9-6-1-3-8(12,4-2-6)5-7(10)11/h6,9,12H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
LHDVONJKFJRQTI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)