Merck
ENA428074208
Enamine
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-181054-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-181054-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-3-5-9-6-4-8-13-11(9)10/h4,6,8,10H,2-3,5,7H2,1H3
Klucz InChI
KVJMXJLRPIIKAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)