Merck
ENA428073647
Enamine
ethyl 2-tert-butylpent-4-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(tert-butyl)pent-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-6-8-9(11(3,4)5)10(12)13-7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3
Klucz InChI
LKGBWTOZHJWQRM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)