Merck
ENA428072948
Enamine
[1-(3-chloro-2-fluorophenyl)cyclopentyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.17
Numer MDL:
Iupac Name
(1-(3-chloro-2-fluorophenyl)cyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClFN.ClH/c13-10-5-3-4-9(11(10)14)12(8-15)6-1-2-7-12;/h3-5H,1-2,6-8,15H2;1H
Klucz InChI
WJLBCEBDRAEJQE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176944
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176944
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)