Merck
ENA428072911
Enamine
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ILIIDBKOIBLECO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)