Merck
ENA428072869
Enamine
5-phenyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.24
Numer MDL:
mp
318-320
Iupac Name
5-phenyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N4O/c17-7-10-6-16-12(13-8-14-16)15-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15)
Klucz InChI
DDSDBUWZBWJQKW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154098
Melting Point
318-320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154098
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)