Merck
ENA428072812
Enamine
3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-10-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
LCMXOGJHXOFWNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176370
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176370
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)