Merck
ENA428072570
Enamine
4-(1,4-oxazepane-4-carbonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(1,4-oxazepan-4-ylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-6-1-8-16-9-7-14/h2-5H,1,6-9,13H2
Klucz InChI
HYEMDDSEBRMFEP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)