Merck
ENA428072493
Enamine
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-177080-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.68
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-177080-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN4O/c1-16-10-9(7-14-16)11(18)17(12(13)15-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
NVCRLNIXHSXEDW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)