Merck
ENA424046064
Enamine
1-(1-cyclopropyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1-cyclopropyl-1H-tetraazol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H11N5/c1-4(7)6-8-9-10-11(6)5-2-3-5/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Klucz InChI
NRZCYFRZFCBZDX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176711
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176711
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)