Merck
ENA424046014
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.23
Numer MDL:
mp
194-196
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-yl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c1-2-4-9-7(3-1)11-8-10-5-6-12-8/h1-6H,(H,9,10,11)
Klucz InChI
GYVUGWTVTJMFLI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176277
Melting Point
194-196
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176277
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)