Merck
ENA424045982
Enamine
5-(2,3-difluorophenyl)furan-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
1665,00 zł
250 MG
2285,10 zł
500 MG
3490,20 zł
1 G
4414,50 zł
2.5 G
8462,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-176142-100MG
1665,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1665,00 zł
250 MG
2285,10 zł
500 MG
3490,20 zł
1 G
4414,50 zł
2.5 G
8462,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-176142-100MG
1665,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-(2,3-difluorophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H6F2O2/c12-9-3-1-2-8(11(9)13)10-5-4-7(6-14)15-10/h1-6H
Klucz InChI
QEWHDSVJGJKRPO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)