Merck
ENA424045932
Enamine
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.7
Numer MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c1-6-2-4-8-5-3-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
VGBSYVIPDIWVCG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)