Merck
ENA424045893
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1lambda4,4-benzothiazin-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine 1-oxide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)12(7)11/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
ZPGQIOYXLFWFQV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176039
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176039
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)