Merck
ENA424045727
Enamine
4-methanesulfonyl-N-methoxy-N-methylbenzamide
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-175421-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-175421-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-4-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-11(15-2)10(12)8-4-6-9(7-5-8)16(3,13)14/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
UIDGYFLWPNOVTG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)