Merck
ENA424045711
Enamine
2-(butane-1-sulfonyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(butylsulfonyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-5-10(8,9)6-4-7/h2-3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
UREFDGWWCJDFRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)