Merck
ENA424045512
Enamine
3-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Wybierz wielkość
100 MG
801,45 zł
250 MG
1146,60 zł
500 MG
2176,20 zł
1 G
2854,80 zł
2.5 G
5610,15 zł
5 G
8295,30 zł
10 G
12 302,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-174720-100MG
801,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
801,45 zł
250 MG
1146,60 zł
500 MG
2176,20 zł
1 G
2854,80 zł
2.5 G
5610,15 zł
5 G
8295,30 zł
10 G
12 302,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.99
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-174720-100MG
801,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H8BrCl2NO/c11-7-3-4-14(10(7)15)9-2-1-6(12)5-8(9)13/h1-2,5,7H,3-4H2
Klucz InChI
XJBYHOVONSVERO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174720
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174720
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)