Merck
ENA424045500
Enamine
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5H,6,11H2,1-2H3
Klucz InChI
LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174657
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174657
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)