Merck
ENA424045485
Enamine
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-174609-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-174609-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(14)6-15-11/h1-6H,14H2
Klucz InChI
OZOBVDOLHBOFCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)