Merck
ENA424045453
Enamine
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
Klucz InChI
IOAYGUOBWFMGLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)