Merck
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-152193-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-152193-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
Klucz InChI
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)