Merck
ENA424045223
Enamine
2,6-dimethoxybenzene-1-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
Numer MDL:
mp
85-88
Iupac Name
2,6-dimethoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-9-6-4-3-5-7(10-2)8(6)11/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
XFYHALUXZFWGQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
Melting Point
85-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)