Merck
ENA424045086
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
Klucz InChI
NSURINBXOVVUNR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119682
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119682
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)