Merck
ENA424045001
Enamine
5-amino-2-(difluoromethoxy)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.61
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-2-(difluoromethoxy)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O.ClH/c9-8(10)13-7-2-1-6(12)3-5(7)4-11;/h1-3,8H,12H2;1H
Klucz InChI
BIPZEPWBKCOVGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175349
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175349
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)