Merck
ENA423210549
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](2-methylpropyl)amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.24
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2,4-difluorobenzyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H15F2N/c1-8(2)6-14-7-9-3-4-10(12)5-11(9)13/h3-5,8,14H,6-7H2,1-2H3
Klucz InChI
JIOQVVXVCFAYOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32540
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32540
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)