Merck
ENA423210314
Enamine
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-phenylpropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.27
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-3-16-12(15)13(2,10-14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3
Klucz InChI
REKQIBZXKNXEAX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173348
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173348
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)