Merck
ENA423210037
Enamine
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-173242-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.78
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-173242-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H17NO2.ClH/c17-11-15(14-9-5-2-6-10-14)16(18)19-12-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H
Klucz InChI
JJJARRYOIJJCTH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)