Merck
ENA423209506
Enamine
methyl 3-iodo-4-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.1
Numer MDL:
mp
76-77
Iupac Name
methyl 3-iodo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
OODUKIXZHDMZME-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221
Melting Point
76-77
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)