Merck
ENA423209504
Enamine
4,7-difluoro-1H-indole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4,7-difluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
Klucz InChI
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)