Merck
ENA423209013
Enamine
ethyl 2-(2-aminoethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Wybierz wielkość
100 MG
670,50 zł
250 MG
869,40 zł
500 MG
1249,65 zł
1 G
1548,00 zł
2.5 G
3127,50 zł
5 G
5994,00 zł
10 G
11 727,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-171533-100MG
670,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
670,50 zł
250 MG
869,40 zł
500 MG
1249,65 zł
1 G
1548,00 zł
2.5 G
3127,50 zł
5 G
5994,00 zł
10 G
11 727,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-171533-100MG
670,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 2-(2-aminoethyl)thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.BrH/c1-2-12-8(11)6-5-13-7(10-6)3-4-9;/h5H,2-4,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
AJNSSHVRUWCJNS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)