Merck
ENA423208958
Enamine
ethyl[(1H-indol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.71
Numer MDL:
Iupac Name
N-((1H-indol-3-yl)methyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-12-7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11;/h3-6,8,12-13H,2,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
IMJKOZBYSJNZLC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170393
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170393
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)